Learn More
Thermo Scientific™ Wash Solution I (concentrated)
Artikelnummer. 15319982
Click to view available options
Menge:
360 mL
Packungsgröße:
360 Milliliter
Artikelnummer. 15319982
Marke: Thermo Scientific™ R1611
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Waschlösung (konzentriert)
Thermo Scientific GeneJET Waschlösung (konzentriert) ist eine Komponente des GeneJET Plasmid Maxiprep Kits (K0491/K0492) und separat erhältlich. Lieferung in 360-ml-Aliquoten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Waschpuffer
Produktlinie GeneJET
Menge 360 mL