Learn More
Miele Professional™ Laborspüler
Analysenreine Aufbereitung von Laborgläsern
8790.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Desinfektion von Laborgeräten |
Abmessungen (T x B x H) innen | 60 x 30 x 83,5 cm |
Elektrische Anforderungen | 400 V, 50 Hz, 3 N AC, 9,3 kW |
Produktcode | Marke | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15450415
|
Miele Professional™
9960870 |
Förderpumpe für entmineralisiertes Wasser | Modell PG 8583 |
8790.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Freistehende Vorrichtung (mit Deckel) zur Platzierung unter der Werkbank
- Integrierte Spenderpumpen für flüssige Verarbeitungschemikalien (Neutralisations-/Reinigungsmittel)
- Touch-Steuerung mit 14 Programmen
- Vier Anschlüsse für 2 x kaltes, warmes und entmineralisiertes Wasser
- Leistungsstarke Umwälzpumpe, max. Durchsatz 500 l/min
Spezifikation
Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät | |
Desinfektion von Laborgeräten | |
60 x 30 x 83,5 cm | |
400 V, 50 Hz, 3 N AC, 9,3 kW |