Learn More
Duran™ Spülflasche
Artikelnummer. 10202001 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10202001 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10202001 Lieferant Duran™ Lieferanten-Nr. 247120101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.45 €
    83.81 € / 1 Stück
    Sparen 11.64 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas.
  • Einschließlich Drechsel Flaschenkopf
  • Keine Filterscheibe
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Typ Gasspülflasche
Enthält Boden
Menge Je 1