Learn More
Poulten & Graf GmbH Waschspritze
Artikelnummer. 10076051
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
150 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10076051
Marke: Poulten & Graf GmbH 7 30051
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spülen und befeuchten Sie Wunden mit einer einfach zu bedienenden Spritze. Poulten & Graf GmbH Waschspritze sorgt für Feuchtigkeit, entfernt Rückstände und reinigt.
  • Mit Stahlkolben
  • Mit 2 Spitzen und Metallhaltebügel
  • Austauschbar
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Nur für technische Zwecke
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger)
Farbe Klar
Beschreibung Waschspritze
Latexfrei Ja
Produkttyp Waschspritze
Einwegprodukt Nein
Graduierungen Bernsteinfarbig
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 ml
Graduated Ja