Learn More
Agilent BioTek Abfallflasche, 4 l und Schläuche
Artikelnummer. 16592182 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16592182
Marke: Agilent BioTek 4070075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Abfallflasche, 4 l und Schläuche sind für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Wasch- und -Lesegeräten vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 L
Typ Abfallflasche