Learn More
ratiolab™ Abfallentsorgungsbeutel
Artikelnummer. 15432344
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Kapazität (metrisch):
6 l
32 l
Temperaturbereich (metrisch):
121 °C
134 °C
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) unitSize
15432344 500 x 300 mm 6 l 121 °C 500 Stück
16357631 800 x 600 mm 32 l 134 °C 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432344 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 7001100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    201.88 € / 500 Stück
    Sparen 29.12 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abfallbeutel aus sehr starker Polypropylenfolie mit einer breiten Naht am Boden.
  • Autoklavierbar für 20 Minuten.
  • Beim Autoklavieren darf der Beutel nicht vollständig verschlossen werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung kontaminierter Labware
Material Polypropylen
Menge 500 Beutel/Karton
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C
Abmessungen (L x B) 500 x 300 mm
Produkttyp Abfallentsorgungsbeutel
Kapazität (metrisch) 6 l
Dicke (metrisch) 50 μm