Learn More
ratiolab™ Abfallentsorgungsbeutel
Artikelnummer. 16357631
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Kapazität (metrisch):
6 l
32 l
Temperaturbereich (metrisch):
121 °C
134 °C
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
16357631 800 x 600 mm 32 l 134 °C 500 Stück
15432344 500 x 300 mm 6 l 121 °C 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16357631 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 7001205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 €
    249.21 € / 500 Stück
    Sparen 34.79 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abfallbeutel aus sehr starker Polypropylenfolie mit einer breiten Naht am Boden.
  • Autoklavierbar für 20 Minuten.
  • Beim Autoklavieren darf der Beutel nicht vollständig verschlossen werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung kontaminierter Labware
Material Polypropylen
Menge 500 Beutel/Karton
Temperaturbereich (metrisch) 134 °C
Abmessungen (L x B) 800 x 600 mm
Produkttyp Abfallentsorgungsbeutel
Kapazität (metrisch) 32 l
Dicke (metrisch) 50 μm