Learn More
Haleco™ Beutel zur Abfallentsorgung
Artikelnummer. 12536239
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
100 l
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12536239 100 l 200 Stück
12526239 50 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12536239 Lieferant Haleco™ Lieferanten-Nr. SACG100ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.30 €
    78.84 € / 200 Stück
    Sparen 20.46 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Grau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal
Material LDPE
Gewicht (metrisch) 14.3 kg
Produkttyp Abfallbeutel
Kapazität (metrisch) 100 l
Länge (metrisch) 950 mm
Breite (metrisch) 820 mm
Dicke (metrisch) 50 μm