Learn More
Agilent BioTek Abfallschläuche für 50 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10186272 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. unitSize
10186272 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10186272
Marke: Agilent BioTek 4070511
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zubehör für 50 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
  • Enthält: Gummistopfen
  • Länge: 1.2 m (4 ft.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Gummistopfen
Typ Abfallschlauchset