Learn More
BRAND™ Uhrglas
Artikelnummer. 10479522 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
120 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10479522 120 mm 10 Stück
10069980 40 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479522 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 150060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.34 €
    52.56 € / 10 Stück
    Sparen 18.78 €
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Uhrglasschalen aus Kalknatronglas mit geschliffenen Rändern.
  • Kalknatronglas
  • Geschliffene Kanten
  • Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Spannungsreduzierte Kanten
Material Kalknatronglas
Kanten Geschliffen
Durchmesser (metrisch) 120 mm