Learn More
Rogo Sampaic™ Uhrglasschalen
Artikelnummer. 11702724
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11702724 60 mm 20 Stück
11792714 40 mm 20 Stück
11738094 120 mm 10 Stück
11728094 100 mm 20 Stück
11748094 140 mm 10 Stück
11724146 160 mm -
11778084 50 mm -
11708094 70 mm 20 Stück
11718094 80 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11702724 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. KBN013
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die Flüssigkeitsverdampfung, das Wiegen von Feststoffen, das Erhitzen kleiner Materialmengen und als Becherdeckel. Rogo Sampaic™ Uhrengläser werden aus langlebigem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Becher
Temperaturbereich (metrisch) 500 °C
Durchmesser (metrisch) 60 mm