Learn More
Rogo Sampaic™ Uhrglasschalen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
150 bis 250 mL
150 ml
25 mL
2 l
3 l
400 bis 600 mL
50 ml
800 bis 1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 400 bis 600 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Becher |
| Temperaturbereich (metrisch) | 500 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |