Learn More
Rogo Sampaic™ Uhrglasschalen
Artikelnummer. p-8000408
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
150 bis 250 mL
150 ml
25 mL
2 l
3 l
400 bis 600 mL
50 ml
800 bis 1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11702724 100 mL 20 Stück
11792714 25 mL 20 Stück
11738094 800 bis 1000 mL 10 Stück
11728094 400 bis 600 mL 20 Stück
11748094 2 l 10 Stück
11724146 3 l -
11778084 50 ml -
11708094 150 ml 20 Stück
11718094 150 bis 250 mL 20 Stück
9 options
Artikelnummer. 11702724
Marke: Rogo Sampaic™ KBN013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die Flüssigkeitsverdampfung, das Wiegen von Feststoffen, das Erhitzen kleiner Materialmengen und als Becherdeckel. Rogo Sampaic™ Uhrengläser werden aus langlebigem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Becher
Temperaturbereich (metrisch) 500 °C
Durchmesser (metrisch) 60 mm