Learn More
Kartell SpA Uhrglasschalen
Artikelnummer. 10356111
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
79 mm
100 mm
120 mm
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10356111 100 mm 10 Stück
10061071 60 mm 10 Stück
10746192 79 mm 10 Stück
10448842 120 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10356111 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0045500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.35 €
    22.53 € / 10 Stück
    Sparen 2.82 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sehr stabile Kunststoffgläser mit geformtem Boden
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Standard
Typ Uhrglas
Durchmesser (metrisch) 100 mm