Learn More
Wasser mit 0.1 % Ameisensäure, Honeywell™
Artikelnummer. 15624340
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15624340 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15624340 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 346732.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser mit 0.1 % Ameisensäure
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formelmasse 18.02 mol
Menge 2.5 l