Learn More
Water with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280958 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
4 L
5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
30280958 2.5 L 2.50 Liter
30280971 5 L 5 Liter
30280951 4 L 4 Liter
3 options
Artikelnummer. 30280958
Marke: Thermo Scientific TL01182500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte LC-MS
Menge 2.5 L
Form Liquid
Reagenztyp Solvent Mixture
Zur Verwendung mit Liquid Chromatography, Mass Spectrometry