Learn More
Wasser mit 0,1 % TFA, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280961 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
4 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30280961 500 mL 500 Milliliter
30280963 2.5 L 2.50 Liter
30280945 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280961 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. TL01190500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte LC-MS
Menge 500 mL
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittelmischung
Zur Verwendung mit Flüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie