Learn More
Wasser, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15673630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
4 x 2 l
4 x 4 l
Verpackung:
Glasflasche
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15673630 6 x 500 ml Poly-Flasche 6 Stück
15663630 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
15633630 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
15648360 4 l Poly-Flasche 4 Liter
15643630 4 x 2 l Hartfaserkarton-Boxen 4 Stück
15653630 4 x 4 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15673630 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 3200726X500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Specifications
Chemischer Name oder Material Wasser
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2050024
Formelmasse 18.02 mol
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C
Menge 6 x 500 ml