Learn More
Wasser, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10892431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10892431 5 L Kunststoffflasche 5 Liter
10433160 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10892431 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 €
    188.00 € / 5 Liter
    Sparen 15.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Spezifikation
Extinktion Passes Test, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit 2μS/cm Max.
Strukturformel H2O
Merck Index 15,10237
Formelmasse 18.02
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 5 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Kristallpulver