Learn More
Rotronic™ Wasseraktivitätsstation Sonde
Artikelnummer. 13558550
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl, Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
13558550 Edelstahl, Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13558550 Lieferant Rotronic™ Lieferanten-Nr. HC2AW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Genauigkeit ±0,008 aw / 0,8 %rh /±0,1 K
Material Edelstahl, Aluminium
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +85 °C, 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit