Learn More
Wasser, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11914391 10 L Kunststoff-Fass 10 Liter
10530194 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
10543245 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 11914391
Marke: Thermo Scientific Acros 389400100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Chemischer Name oder Material Water
pH 5 bis 8
Farbe Farblos
Siedepunkt 100.0°C
Leitfähigkeit 6μS/cm Max.
Strukturformel H2O
Formelmasse 18.02
Güte Analyse
Verpackung Kunststoff-Fass
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 10 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Flüssig