missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Wasserbad mit Deckel

Artikelnummer. 10044200
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5,0 l
13,0 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10044200

Marke: Bochem™ B00218114

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wasserbad aus Pfanne und Deckel mit zwei Tragegriffen. Bochem™ Wasserbad mit Deckel besteht aus 18/10-Edelstahl.

  • Pfanne und Deckel
  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 13,0 l
Enthält Deckel
Material Rostfreier Stahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt