Learn More
Karl Hecht™ Plexiglastank für Wasserbad
Artikelnummer. 10596152
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
14 x 34,5 x 15,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
10596152 14 x 34,5 x 15,5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10596152 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 43194001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.85 €
    148.34 € / 1 Stück
    Sparen 88.51 €
    37% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beim Plexiglastank für Wasserbad handelt es sich um ein vollständig elektronisches, verschleißfreies Wasserbad mit Temperaturregelung, einem Plexiglas™-Tank und eintauchbaren Teilen aus Edelstahl.
  • Durchsichtiger Plexiglas™-Tank ohne geneigten Boden.
  • Flacher Boden
  • Passend für thermostatische Karl Hecht™ Wasserbäder
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Karl Hecht Wasserbad
Typ Tank
Material Plexiglas
Form Ohne geneigten Boden
Abmessungen (T x B x H) 14 x 34,5 x 15,5 cm