missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Water Baths

Artikelnummer. 11327201
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22 l
4/12 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11327201 4/12 l -
10778355 22 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11327201 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. EA04.1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Beschreibung Wasserbad
Kapazität (metrisch) 4/12 l
Display Digital
Heizleistung 1600 w
Enthält With Dry Run Protection
Material Rostfreier Stahl
Modell WBT 12
Form Rund
Maximale Temperatur (metrisch) 0.6±K
Breite (metrisch) 490 mm
Tiefe (metrisch) 340 mm
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.