Learn More
HyClone™ Wasser, Zellkulturqualität (endotoxinfrei), Cytiva
Artikelnummer. 10183152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10183152 100 ml 100 Milliliter
10001342 500 ml 500 Milliliter
10011342 1 l 1000 Milliliter
11586271 6 x 500 ml 6 Stück
10185873 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10183152 Lieferant HyClone products Cytiva Lieferanten-Nr. SH30529.01
Einsparungen bei der Abwasseranalytik
Verwenden Sie den Aktionscode 28023
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keine Bedenken wegen Endotoxinen mit HyClone™ Wasser in Zellkulturqualität, das in einer Vielzahl an Mengen lieferbar ist, sowohl für Forschungs- als auch für Produktionsprozesse.
  • Frei von Endotoxin; enthält keine detektierbaren gramnegativen Bakterien
  • Entspricht < 0.005 EU/ml Endotoxin durch turbidimetrischen Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 5.0 bis 7.0
Menge 100 ml