Learn More
Thermo Scientific™ Wassergekühlte Kondensatoren für -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen
Artikelnummer. 12612725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
13,0 cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke
17,3 , 23, und 28 Cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke
  • STP Ultratiefkühlgeräte
  • Serie Forma™ FDE
  • Serie Revco™ RDE
  • Serie HERAfreeze™ HDE
  • Thermo Scientific™ TDE-Serie
  • Optionaler wassergekühlter Kondensator
, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12612725
Marke: Thermo Scientific™ 195964
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Arbeiten Sie in einer kühleren Umgebung mit den wassergekühlten Kondensatoren für Thermo Scientific™ -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen, die 50 % weniger Wärme an die Laborumgebung abgeben,.
Arbeiten Sie in einer kühleren Umgebung mit wassergekühlten Kondensatoren für Thermo Scientific™ -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen, die im Vergleich zu anderen Tiefkühlgeräten 50 % weniger Wärme an die Laborumgebung abgeben,.
Eigenschaften:
  • Das Labor bleibt aufgrund einer um 50 % geringeren Wärmeabgabe an die Umgebung kühler.
  • Ein Ventil zur Regelung des Wasserdurchsatzes sorgt automatisch für einen konstanten Kompressor-Enddruck.
  • Niedrigere Kompressortemperaturen verbessern die Stabilität und Zuverlässigkeit des Kompressors.
Erfordert:
Der Einbau darf nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden und beinhaltet die korrekte Einstellung des Enddruck-Regelventils.
Hinweis:
Die tatsächlichen Anforderungen können entsprechend dem spezifischen Wasserdruck abweichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Wassergekühlter Kondensator;
Kapazität (angloamerikanisch) 13 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 368,1 L
Temperaturbereich -86 °C
Zertifizierung/Konformität CE, UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada
Modell Schrank
Kondensatortyp Wassergekühlt
Zur Verwendung mit (Geräte) 13,0 cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke
Abtauen Automatisch
Kompressor Wassergekühlt