Learn More
Thermo Scientific™ Wassergekühlte Kondensatoren für -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
13,0 cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke
17,3 , 23, und 28 Cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke
- STP Ultratiefkühlgeräte
- Serie Forma™ FDE
- Serie Revco™ RDE
- Serie HERAfreeze™ HDE
- Thermo Scientific™ TDE-Serie
- Optionaler wassergekühlter Kondensator
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Arbeiten Sie in einer kühleren Umgebung mit wassergekühlten Kondensatoren für Thermo Scientific™ -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen, die im Vergleich zu anderen Tiefkühlgeräten 50 % weniger Wärme an die Laborumgebung abgeben,.
Eigenschaften:
- Das Labor bleibt aufgrund einer um 50 % geringeren Wärmeabgabe an die Umgebung kühler.
- Ein Ventil zur Regelung des Wasserdurchsatzes sorgt automatisch für einen konstanten Kompressor-Enddruck.
- Niedrigere Kompressortemperaturen verbessern die Stabilität und Zuverlässigkeit des Kompressors.
Erfordert:
Der Einbau darf nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden und beinhaltet die korrekte Einstellung des Enddruck-Regelventils.
Hinweis:
Die tatsächlichen Anforderungen können entsprechend dem spezifischen Wasserdruck abweichen.
Specifications
Specifications
| Typ | Wassergekühlter Kondensator; |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 13 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 368,1 L |
| Temperaturbereich | -86 °C |
| Zertifizierung/Konformität | CE, UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada |
| Modell | Schrank |
| Kondensatortyp | Wassergekühlt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13,0 cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke |
| Abtauen | Automatisch |
| Kompressor | Wassergekühlt |