Learn More
Aalborg™ Direct Flow Wasserleitung
Click to view available options
Wasserflussrate:
1.2 l/min
100 ml/min
200 ml/min
20 ml/min
250 ml/min
2 l/min
500 ml/min
50 ml/min
Breite (metrisch):
65 mm
150 mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
- Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
- Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
- Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Wasser-Direktflussrohr |
| Breite (metrisch) | 180 mm |
| Luftstromrate | 100 ml/min |
| Wasserflussrate | 100 ml/min |