Learn More
Aalborg™ Wasserdirektes Glasdurchflussrohr
Artikelnummer. 11768258
Ansicht ändern
Click to view available options
Wasserflussrate:
1,2 l/min
100 ml/min
200 ml/min
20 ml/min
250 ml/min
2 l/min
500 ml/min
50 ml/min
Breite (metrisch):
65 mm
150 mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wasserflussrate Breite (metrisch) Packungsgröße
11768258 500 ml/min 65 mm 1 Stück
11778258 1,2 l/min 65 mm 1 Stück
11783199 2 l/min 150 mm 1 Stück
11758258 250 ml/min 65 mm 1 Stück
11788338 1,2 l/min 150 mm 1 Stück
11708338 50 ml/min 150 mm 1 Stück
11793199 200 ml/min 150 mm 1 Stück
11718338 100 ml/min 180 mm 1 Stück
11703209 20 ml/min 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11768258 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. FT06405GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.45 €
    57.12 € / 1 Stück
    Sparen 36.33 €
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Aalborg™ Water Direct Glasdurchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ Wasser-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 65 mm
Wasserflussrate 500 ml/min