Learn More
Wasser, (DNase-, RNase-frei), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-23724
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 mL
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10295243
Marke: Fisher BioReagents BP248450
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, 100 ml, Dampfdruck: 17,5 mmHg bei 20 °C, 100 °C, CHEBI:15377, grau, farblos, 1.000 g/cm3, DNase-frei, gefiltert durch einen 0,2-Mikron-Filter., 18,02, geringe Gefahr für die übliche industrielle oder kommerzielle Handhabung.
Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandeltes Wasser ist garantiert Nuklease-frei (getestet auf DNase und RNase) und für alle RNA-Arbeiten geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
Namenshinweis DNASE-/RNASE-frei
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
DNase DNase-frei
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Dampfdruck Dampfdruck: 17.5 W bei 20 °C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikrometer-Filter
Behandlung(en) DEPC-behandelt und autoklaviert.
Dichte 1.000 g/cm³
Menge 50 ml
Physikalische Form Flüssig