Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wasser, Endotoxin-frei
Artikelnummer. 15466979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466979 1 L 1 Liter
15456979 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466979 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65589.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.30 €
    74.65 € / 1 Liter
    Sparen 11.65 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Water Endotoxin-free is used as solvent in industries and in all research fields. It is also used in laboratory for cell isolation and culture. It is also useful for elution of endotoxin- free plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Endotoxin-freies Wasser wird als Lösungsmittel in der Industrie und in allen Forschungsbereichen verwendet. Es wird auch im Labor für Zellisolierung und -kultur verwendet. Es ist auch für die Elution Endotoxin-freier Plasmid-DNA nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Aceton und Ethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water, Endotoxin-free
pH 7
Schmelzpunkt 32°F
Siedepunkt 100 °C
Beilstein 2050024
Merck Index 1410039
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,acetone and ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte Endotoxin-frei
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1
Menge 1 L
Brechungsindex 1.34
Physikalische Form Flüssig