Learn More
Lenz Laborglasintrumente Wasserschätzer nach Dean/Stark
Click to view available options
Positionen:
Nullpunkt am Absperrhahn
Nullpunkt an der Spitze
Nullpunkt über Absperrhahn
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- DIN 12420-konforme Wasserschätzer (Xylol-Verfahren)
- Fassungsvermögen:10:0,1 ml
- Mit Rundbodenkolben 500 ml
- Schliffverbindungen:NS 29/32, Messröhrchen mit oder ohne Absperrhahn
- Mit Liebig-Kondensator
- Mantellänge:400 mm
- Material: Messröhrchen und Kondensator aus DURAN™ Schlauchmaterial
- Kolben:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Ohne Absperrhahn |
| Material | Duran Glas |
| Positionen | Nullpunkt an der Spitze |