Learn More
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture
Artikelnummer. 16566034 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 L
200 L
Packungsgröße:
20 Liter
200 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16566034 20 L 20 Liter
17840925 20 L 20 Liter
17880925 200 L 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16566034 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1287305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen ist hochwertiges Wasser zur Verwendung als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien, Laborreagenzien, Puffern und Bioprozessflüssigkeiten.
Zu den Merkmalen von WFI für Zellkulturen gehören:
•Injektionswasser in USP/EP-Qualität
• Gibco Qualität und Leistung
• Geeignet zur Verwendung in Zellkulturen, Molekularbiologie sowie vor- und nachgelagerten Bioverarbeitungsanwendungen
WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)
WFI für Zellkulturen erfüllt die USP/EP-Monographie für Injektionswasser am Abfüllpunkt.Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 μm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet.Die Wasserqualität wird routinemäßig überwacht.Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft.
Gibco Qualität und Leistung
Dieses hochwertige Wasser, das wir in der Fertigung verwenden, ist eine bedeutende Voraussetzung für die Leistung und Konsistenz der Gibco Flüssigmedien-Produkte.Dieses Wasser wird in Flaschen und CX5-14 BioProcess-Behältern als Gibco Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen abgefüllt.Zusätzlich zur Erfüllung der USP/EP-Standards wird jede Charge auf Sterilität, Endotoxin, Leitfähigkeit, pH, Osmolalität, Nitrate und gesamten organischen Kohlenstoff qualitätsgeprüft.
Zur Verwendung in Zellkultur- und Molekularbiologie-Anwendungen
WFI für Zellkulturen eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Pulver- oder AGT™-Medien (Advanced Granulation Technology™), der Herstellung von Lösungen, Verdünnungspuffern sowie Reinigungs- und Spülmitteln
Produktverwendung
Zur Verwendung als Rohstoffkomponente in weiteren Fertigungsanwendungen.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
WFI für Zellkulturen wird in cGMP-konformen Einrichtungen in Grand Island, New York und Inchinnan, Schottland, hergestellt.Beide Anlagen sind nach ISO 13485 cGMP-Herstellungsstandards zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 4.0 to 7.5
Güte USP, EP, EP
Verpackung Universalbeutel
Sterilität Steril
Behandlung(en) Keine
Menge 20 L
Reinigungsverfahren Membran-gefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur