Learn More
WTW™ Wasserhärte-Testkits
Click to view available options
Typ:
Resthärte(RH)Zelltestkit
Zelltestkit für Wasserhärte und Gesamthärte
Packungsgröße:
25 Gramm
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Phthalein-Komplexe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung der Wasserhärte, Gesamthärte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0,7 bis 30,1 °d, 5 bis 215 mg/l Ca |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Zelltestkit für Wasserhärte und Gesamthärte |