Learn More
WTW™ Wasserhärte-Testkits
Artikelnummer. 11774006
Click to view available options
Typ:
Resthärte(RH)­Zelltestkit
Zelltestkit für Wasserhärte und Gesamthärte
Packungsgröße:
25 Gramm
25 Stück
Artikelnummer. 11774006
Marke: WTW™ 250404
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Phthalein-Komplexe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überprüfung von Ionenaustauscher-Anlagen für die Herstellung von deionisiertem Wasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 25
Bereich 0,075 bis 0,750 °d, 0,5 bis 5 mg/l Ca
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ Resthärte(RH)­Zelltestkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • resthärte-küvettentest methode
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide