Learn More
Buerkle™ Wasserstrahlpumpe
Artikelnummer. 10388832 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
190 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
10388832 190 l/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10388832 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 96680200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zum Entnehmen von Flüssigkeiten und Gasen und zum Erzeugen eines Vakuums verwendet. Buerkle™ Wasserstrahlpumpen bieten einfache Bedienung und einfache Reinigung.
  • Sehr geringer Wasserverbrauch
  • Konstanter Druck und hohe Saugleistung
  • Saugrohranschluss: Olivgrün 6-9 mm Außendurchmesser, Schraubverschluss GL 14
  • Wasserverbrauch bei 3.5 bar Fließdruck und 12 °C Wassertemperatur: ca. 190 l/Stunde
  • Saugkapazität bei 3.5 bar Fließdruck und 12 °C Wassertemperatur: 400l/h Evakuierungszeit für einen 1 l-Druckbehälter von Normaldruck auf 100 mbar: 60 s
  • Der Vakuumanschluss kann abgeschraubt werden, und die mitgelieferten Adapter bieten eine Vielzahl von Anschlussoptionen an die Wasserversorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Olivgrün, 6 bis 9 mm Außendurchmesser, Schraubverschluss (GL 14)
Flussrate 190 l/h
Pumpentyp Wasserstrahlpumpe
Maximaler Druck 3.5 bar