Learn More
Usbeck™ Wasserstrahlpumpe
Artikelnummer. 10486651
Change view
Click to view available options
Material:
Vernickeltes Messing
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
10486651 Vernickeltes Messing 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10486651 Lieferant Usbeck™ Lieferanten-Nr. 5710
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Verändert Ihren Filtrationsprozess. Die Usbeck™ Wasserstrahlpumpen wurden zur Regelung und Steuerung der Filtration entwickelt.
  • Vernickeltes Messing
  • Rückschlagventil
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing
Gewicht (metrisch) 215 g