Learn More
Karl Hecht™ Wasserstrahlpumpe, vernickeltes Messing
Artikelnummer. 10308741
Change view
Click to view available options
Material:
Vernickeltes Messing
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10308741 Vernickeltes Messing 1 Stück
1 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10308741
missing translation for 'mfr': Karl Hecht™ 44284010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Erzeugung eines Vakuums und zum Extrahieren von Flüssigkeiten und Dämpfen. Die Karl Hecht™ Wasserstrahlpumpe besteht aus vernickeltem Messing
  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • Gewindeadapter R 3/8 Zoll.
  • Wasserverbrauch: 235 l/h
  • Saugvolumen: 290 l/h bei 3.5 bar.
  • Saugleistung: bis zu 800 mbar.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erzeugt ein Vakuum und extrahiert Flüssigkeiten und Dämpfe.
Material Vernickeltes Messing