Learn More
Wasser, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 L
4 l
4 x 4 l
Beschreibung
- Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
- HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
- Geringe Gradientenliniendrift
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Spezifikation
Extinktion | max. 0.022 bei 210 nm, max. 0.004 bei 230 nm |
Chemischer Name oder Material | Wasser |
Namenshinweis | CHROMASOLV™ LC-MS |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS Max. % | 100.0000% |
Strukturformel | H2O |
Beilstein | 2050024 |
Synonym | Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid |
IUPAC-Name | Oxidan |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |