Learn More
Wasser, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Artikelnummer. p-7120900
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Artikelnummer. 15641400
Marke: Honeywell-Chromasolv 142631L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, getestet für UHPLC-MS
  • Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
  • Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
  • Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
pH 6 bis 8 (bei 20 °C)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2050024
Formelmasse 18.02 mol
Güte CHROMASOLV™ LC-MS ULTRA
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C
Menge 1 l
Brechungsindex n20/D 1.34 (Lit.)
Physikalische Form Flüssig