Learn More
Hofmann Klaus™ Wasserabscheider, Meßrohr 10 ml. mit Hahnm 0-Punkt am Hahn Nr. 30680.01
Artikelnummer. 10115732
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10115732 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10115732 Lieferant Hofmann Klaus™ Lieferanten-Nr. 30680.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Enthält Mit Hahn, 0-Punkt etwas oberhalb des Hahns
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messwasser
Typ Wassermessschlauch
Kapazität (metrisch) 10 ml