Learn More
Wasser, Gütegrad fuer die Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10318354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
20 Liter
4 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10318354 10 L Poly-Würfel 10 Liter
10490025 100 mL Poly-Flasche 100 Milliliter
10505854 1 L Nalgene Poly Flasche 1 Liter
10154604 4 L Poly-Würfel 4 Liter
10517554 20 l Poly-Würfel 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10318354 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP281910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00 €
    91.70 € / 10 Liter
    Sparen 204.30 €
    69% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für viele grundlegende molekularbiologische Verfahren
Ultrareines, deionisiertes Wasser in molekularbiologischer Qualität ist ideal für viele grundlegende Verfahren wie PCR, Elektrophorese, DNA-Sequenzierung und Puffer für enzymatische Analysen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis 0,03 μm-gefiltert für hohe Reinheit
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit < μ2 S/cm
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
DNase DNase-frei
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Poly-Würfel
Dampfdruck 17,5 mmHg bei 20 °C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0,03 μFilter
Behandlung(en) Deionisiert
Dichte 1.000g/cm³
Menge 10 L
Physikalische Form Flüssig