Learn More
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845408 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
10 x 1 ml
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Carton (aufrecht)
Nalgene Flasche
Nalgene-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15845408 5 L Carton (aufrecht) 5 Liter
15644028 10 x 1 ml Nalgene Flasche 10 Milliliter
15815408 100 mL Nalgene Flasche 100 Milliliter
15825408 500 mL Nalgene Flasche 500 Milliliter
15835408 1 L Nalgene-Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15845408 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J71786.K8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 €
    162.65 € / 5 Liter
    Sparen 26.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Carton (aufrecht)
Dichte 1
Menge 5 L
Relative Dichte 1.000
Physikalische Form Flüssig
RUO – Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.