Learn More
Wasser, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-3112118 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2,5 l
4 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10095164 500 mL 500 Milliliter
10728098 1 L 1 Liter
10505904 2,5 l 2.50 Liter
11947199 4 l 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10095164 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. W6500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, 1 l, <-0,005 AU bei 280 nm, <-0,005 AU bei 260 nm, <-0,005 AU bei 254 nm, <-0,01 AU bei 210 nm, <-0,01 AU bei 230 nm, <-0,01 AU bei 240 nm, <-0,01 AU bei 220 nm, max. 10 ppb, 100 °C, max. 20 ppb
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, 1 l, <-0,005 AU bei 280 nm, <-0,005 AU bei 260 nm, <-0,005 AU bei 254 nm, <-0,01 AU bei 210 nm, <-0,01 AU bei 230 nm, <-0,01 AU bei 240 nm, <-0,01 AU bei 220 nm, max. 10 ppb, 100 °C, max. 20 ppb
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das von einem SFI-zertifizierten Lieferanten aus zu 100 % recycelbarem Material hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer 11332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Chemischer Name oder Material Water
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität LC-MS & UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung ≤1ppm
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch 0,03 Mikron filtriert.
Dichte 1.000g/cm³
Analysenzertifikat Actual Lot Analysis reported on label; Certificate of Actual Lot Analysis available on request
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig