Learn More
Thermo Scientific™ Water Plate Count Prepared Agar, Bottled
Artikelnummer. 11948419
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
100,0 g + 1,5 g
198 bis 202 g
200,0g + +2,5g
248 bis 252 g
Herstellungsort:
Deutschland
Großbritannien
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Herstellungsort unitSize
11948419 100,0 g + 1,5 g Großbritannien 10 Stück
13205469 198 bis 202 g Vereinigtes Königreich -
11958419 200,0g + +2,5g Großbritannien -
15842287 248 bis 252 g Vereinigtes Königreich -
13275439 100,0 g + 1,5 g Deutschland 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11948419 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0055M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.17 €
    70.60 € / 10 Stück
    Sparen 10.57 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zählen Sie mit diesem nährstoffreichen und ISO-konformen Medium alle kultivierbaren Mikroorganismen aus Wasser, indem Sie die Koloniezahlbestimmungs-Technik verwenden.
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with Thermo Scientific™ Oxoid™ Water Plate Count Agar, ready prepared bottles. This nutritious, non-selective medium conforms to ISO 6222: 1999 (E) Water quality — Enumeration of culturable microorganisms — Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium1.
Wässer aller Art enthalten grundsätzlich eine Vielzahl von Mikroorganismen aus verschiedenen Quellen, wie z. B. Boden und Vegetation. Abschätzungen der Gesamtkoloniezahl bieten nützliche Informationen für die Beurteilung und Überwachung der Wasserqualität. Getrennte Koloniezahlbestimmungen werden normalerweise für Mikroorganismen ausgeführt, die bei 36 °C und 22 °C kultivierbar sind und Kolonien auf Nährstoff-Agar-Medien bilden.
Koloniezahlbestimmungen sind für die Beurteilung der Integrität von Grundwasserquellen und für die Effizienz von Wasseraufbereitungverfahren wie Koagulation, Filtration und Desinfektion nützlich. Sie geben einen Anhaltspunkt für die Reinheit und Integrität des Wasserverteilungssystems. Eine Verwendung ist auch möglich, um die Eignung einer Wasserversorgung für die Vorbereitung von Lebensmitteln und Getränken zu prüfen, und um zu vermeiden, dass das Produkt mit Verderbniserregern kontaminiert wird.
Die größte Bedeutung von Koloniezahlbestimmungen liegt in der Erkennung unerwarteter Veränderungen der Koloniezahlen bei einer häufigen und langfristigen Überwachung. Jede plötzliche Zunahme der Anzahl kann eine Frühwarnung vor gravierender Verschmutzung und eine Aufforderung zur sofortigen Untersuchung sein.1
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Format 125 ml-Sirupflasche
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 100,0 g + 1,5 g
Verpackungsart 10 Sirupflaschen in einem Karton
Menge 10 Stück/Packung