Learn More
Wasserverschmutzungs-Qualitätskontrollprobe: Komplexe Nährstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| CAS | 7723-14-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Mischung |
| Solvent or Matrix | Verdünne HCl |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | 15 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Total Kjeldahl Nitrogen 3.78 mg/L∣Phosphorus 17.5 mg/L |