Learn More
Muster für die Qualitätskontrolle der Wasserverschmutzung: Bedarf
Artikelnummer. 30316408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30316408 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316408 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWPDEM15
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 15 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Total Organic Carbon 79.8 mg/L∣Carbonaceous BOD (CBOD) 112 mg/L∣Biochemical Oxygen Demand (BOD) 124 mg/L∣Chemical Oxygen Demand (COD) 202 mg/L