Learn More
Wasserverschmutzung – Qualitätskontrollprobe: Härte
Artikelnummer. 30325876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30325876 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325876 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWPHRD500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Menge Je 1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 24.8 mg/L∣Non-Filterable Residue 80.6 mg/L∣Calcium 82.6 mg/L∣Calcium hardness 206 mg/L∣Total hardness 308 mg/L