Learn More
Wasserverschmutzungs-Qualitätskontrollprobe: Sechswertiges Chrom
Artikelnummer. 30322721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30322721 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322721 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWPCR615
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium+6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chromium+6
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Cr6+
Synonym Cr6+
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Cr6+]
Element Cr
IUPAC-Name Chrom+6
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 52
Menge 15 mL
Formelmasse 52