Learn More
Wasserverschmutzung – Qualitätskontrollprobe: Quecksilber
Artikelnummer. 30316832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30316832 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316832 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWPHG15
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
CAS 7439-97-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mercury
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Hg
Synonym Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver;
InChI-Formel InChI=1 S/Hg
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Hg]
Element Hg
IUPAC-Name Quecksilber
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
Menge 15 mL
Formelmasse 201.971